Principaux documents
GE17-1440-03
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-03, pack of 6 × 500 mL
Synonyme(s) :
Milieu à gradient de densité Ficoll, milieu de culture cellulaire
1 PKG
852,00 €
852,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
852,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
852,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 6 × 500 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1440-03
Couleur
Colorless to slightly yellow
Plage de pH
5.5-7.5
Description générale
Ficoll-Paque Plus est un standard reconnu dans les laboratoires du monde entier pour l′isolement de lymphocytes humains pour les études in vitro.
Ficoll-Paque PLUS est un milieu stérile et prêt à l′emploi pour l′isolement à haut rendement des lymphocytes à partir de sang périphérique au moyen d′une procédure simple et rapide de centrifugation. Il maintient la viabilité et une distribution représentative des lymphocytes B et T.
Application
Pour l′isolement in vitro de lymphocytes de sang périphérique humain.
Caractéristiques et avantages
  • Milieu stérile et prêt à l′emploi pour l′isolement à haut rendement des lymphocytes à partir de sang périphérique.
  • Maintient la viabilité et une distribution représentative des lymphocytes B et T.
  • Faible taux d′endotoxines (< 0,12 UE/ml).
Stockage et stabilité
Conserver entre 4 et 30 °C.
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Kamalesh Dattaram Mumbrekar et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(3), 671-676 (2014-01-15)
Curative radiation therapy (RT)-induced toxicity poses strong limitations for efficient RT and worsens the quality of life. The parameter that explains when and to what extent normal tissue toxicity in RT evolves would be of clinical relevance because of its
Binbin Deng et al.
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
Chelsea E Stamm et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious