F8016
Ficoll® 400
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Polysucrose 400
About This Item
Produits recommandés
Type
Type 400-DL
Gamme de produits
BioReagent
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable