Documents
P8139
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-myristate 13-acétate
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
Synonyme(s) :
12-O-Tétradécanoylphorbol 13-acétate, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dièn-3-one 12-tétradécanoate 13-acétate, PMA, TPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H56O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.83
Numéro Beilstein :
2407201
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Phorbol 12-myristate 13-acétate, ≥99% (TLC), film or powder
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
film or powder
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
Clé InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Description générale
Le 12-myristate-13-acétate de phorbol (PMA) est un produit inflammatoire très puissant. Il stimule l'activité de la protéine kinase C (PKC). Le PMA induit la libération de protéases, de cytokines et de NADPH oxydases, ce qui provoque un endommagement des tissus et la production d'histamine, et favorise le remodelage vasculaire, l'apparition d'une rougeur et de chaleur et la promotion tumorale. Il augmente également la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) et réduit les enzymes impliquées dans la détoxification des ERO. Le PMA inhibe aussi le niveau basal de la superoxyde dismutase (SOD), la catalase et la glutathion peroxydase.
Le phorbol 12-myristate 13-acétate est un ester de phorbol. Il a un effet de promotion tumorale et est impliqué dans la transcription génique, la croissance cellulaire, la différenciation, la mort cellulaire programmée, la voie immunitaire et la désensibilisation des récepteurs passant par la voie de signalisation de la protéine kinase C (PKC). Le phorbol 12-myristate 13-acétate est également un agent modèle pour étudier la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires médiées par les facteurs de croissance, les hormones et les cytokines.
Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions. DMSO solutions can be stored dark at -20 °C for at least six months.
Application
Le 12-myristate-13-acétate de phorbol a été utilisé :
  • pour induire la différenciation de monocytes THP-1 en macrophages.
  • pour stimuler la prolifération des lymphocytes dans le sang périphérique.
  • pour induire des explosions oxydatives et augmenter l'émission ultra-faible de photons (UPE) dans des cellules semblables aux neutrophiles dérivées de cellules HL-60.
  • en association avec du sel calcique de ionomycine pour stimuler l'activation des lymphocytes T.
  • pour stimuler différentes cellules, notamment des cellules de rate, des lymphocytes quiescents et des thymocytes fœtaux.
  • pour activer la PKC (protéine kinase C) dans des cellules.
Caractéristiques et avantages
Ce composé figure sur la page PKC du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Attention
Photosensible
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Inhibition of protein kinase C results in decreased expression of bovine leukemia virus.
Jensen WA et al.
Journal of Virology, 66, 4427-4427 (1992)
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate Induced Toxicity Study and the Role of Tangeretin in Abrogating HIF-1 alpha-NF-kappa B Crosstalk In Vitro and In Vivo
Chang SN, et al.
International Journal of Molecular Sciences (2020)
Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells
Nerudova M, et al.
Journal of Separation Science, 9450, 162-168 (2015)
Phorbol 12-myristate 13-acetate up-regulates the transcription of MUC2 intestinal mucin via Ras, ERK, and NF-kappa B.
Lee HW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 32624-32624 (2002)
Liwang Liu et al.
Journal of biophotonics, 12(8), e201900045-e201900045 (2019-05-31)
Advances in microscopy with new visualization possibilities often bring dramatic progress to our understanding of the intriguing cellular machinery. Picosecond optoacoustic micro-spectroscopy is an optical technique based on ultrafast pump-probe generation and detection of hypersound on time durations of picoseconds
Articles
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Contenu apparenté
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.