Principaux documents
CLS430055
Tube à centrifuger Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
500 EA
232,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
232,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.82
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 50
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430055
Paramètres
3600 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. du bouchon
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Capacité
15 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (Plug Seal)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 15 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d′éthylène) (PET) avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit un capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d′utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exemptes de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons
  • La force centrifuge relative (FCR) maximale des tubes en PET est de 3 600 x g
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack