Principaux documents
CLS430304
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
Synonyme(s) :
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
500 EA
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.11
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430304
Paramètres
3600 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. du bouchon
35.2 mm , approx.
Capacité
50 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (Plug Seal)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.