FG0445
DMEM - high glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
33,50 €
About This Item
33,50 €
Produits recommandés
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-Ala-L-Gln, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable