Principaux documents
D0822
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
StableCell, with stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
500 ML
38,80 €
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
38,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Informations légales
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sebastien Chaigne et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 320(3), H1156-H1169 (2021-01-16)
The TRPV4 channel is a calcium-permeable channel (PCa/PNa ∼ 10). Its expression has been reported in ventricular myocytes, where it is involved in several cardiac pathological mechanisms. In this study, we investigated the implication of TRPV4 in ventricular electrical activity.
Adrien Lupieri et al.
Journal of cell science, 133(13) (2020-06-03)
Arterial remodeling in hypertension and intimal hyperplasia involves inflammation and disrupted flow, both of which contribute to smooth muscle cell dedifferentiation and proliferation. In this context, our previous results identified phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) as an essential factor in inflammatory
Burak Gulen et al.
Nature chemistry, 12(8), 732-739 (2020-07-08)
Various pathogenic bacteria use post-translational modifications to manipulate the central components of host cell functions. Many of the enzymes released by these bacteria belong to the large Fic family, which modify targets with nucleotide monophosphates. The lack of a generic
Elena Seiradake et al.
The EMBO journal, 30(21), 4479-4488 (2011-09-29)
Brain wiring depends on cells making highly localized and selective connections through surface protein-protein interactions, including those between NetrinGs and NetrinG ligands (NGLs). The NetrinGs are members of the structurally uncharacterized netrin family. We present a comprehensive crystallographic analysis comprising