D6046
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate, sodium pyruvate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used in the maintenance/culturing of mammalian cells.
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable