Documents
D6546
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Ce milieu DMEM à teneur élevée en glucose (« DMEM-Hi ») est un milieu complet 1x additionné de pyruvate de sodium. Il diffère également de la formulation DMEM-Hi d′origine en ce que le pyridoxal a été remplacé par de la pyroxidine. Le pyridoxal est un constituant instable des milieux. Ce milieu nécessite un complément de L-glutamine ou de L-alanyl-L-glutamine.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Reconstitution
Compléter avec 0,584 g/l de L-glutamine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Morag R Hunter et al.
Journal of molecular biology, 430(14), 2153-2163 (2018-05-21)
Multi-subunit tethering complexes control membrane fusion events in eukaryotic cells. Class C core vacuole/endosome tethering (CORVET) and homotypic fusion and vacuole protein sorting (HOPS) are two such complexes, both containing the Sec1/Munc18 protein subunit VPS33A. Metazoans additionally possess VPS33B, which
Maria Peiris-Pagès et al.
Aging, 11(14), 4801-4835 (2019-07-18)
Using proteomics analysis, we previously compared MCF7 breast cancer cells grown as 3D tumor spheres, with the same cell line grown as monolayers. Our results indicated that during 3D anchorage-independent growth, the cellular machinery associated with i) mitochondrial biogenesis and
Qian Dai et al.
Nucleic acids research, 45(21), 12301-12310 (2017-10-17)
Transposable elements (TEs) compose about 40% of the murine genome. Retrotransposition of active TEs such as LINE-1 (L1) tremendously impacts genetic diversification and genome stability. Therefore, transcription and transposition activities of retrotransposons are tightly controlled. Here, we show that the
Yasukazu Takanezawa et al.
Scientific reports, 7(1), 16735-16735 (2017-12-03)
Methylmercury (MeHg) is a widely distributed environmental pollutant that causes a series of cytotoxic effects. However, molecular mechanisms underlying MeHg toxicity are not fully understood. Here, we report that sequestosome1/p62 protects mouse embryonic fibroblasts (MEFs) against low-dose MeHg cytotoxicity via
Articles
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines