Principaux documents
SCR004
Sigma-Aldrich
Kit de détection de la phosphatase alcaline
Alkaline Phosphatase Detection Kit
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
Synonyme(s) :
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
100 ASSAYS
298,00 €
298,00 €
En stockDétails
Changer de vue
100 ASSAYS
298,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
298,00 €
En stockDétails
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le kit de détection de la phosphatase alcaline de Millipore (réf. SCR004) est un outil spécifique et sensible qui permet d'évaluer le phénotype lors de la différenciation des cellules SE par détermination de l'activité PA.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Les cellules souches embryonnaires (SE) sont des cellules totipotentes dérivées de la masse cellulaire interne (MCI) des embryons de mammifère pré-implantation qui sont sont capables de proliférer in vitro de manière illimitée et non différenciée [1,2,3]. Les cellules SE murines non différenciées peuvent être conservées in vitro pendant de longues périodes dans un milieu contenant de la cytokine, du facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) ou le réactif ESGRO de culture pour cellules SE exclusif de Millipore [4,5]. L'état non différencié des cellules SE peut être caractérisé par un fort niveau d'expression de la phosphatase alcaline (PA) [6], l'expression de certains marqueurs de surface comme les antigènes SSEA et TRA, et le facteur de transcription Oct-4.
Le kit de détection de la phosphatase alcaline de Millipore (réf. SCR004) est un outil spécifique et sensible qui permet d'évaluer le phénotype lors de la différenciation des cellules SE par détermination de l'activité PA.
Les anticorps monoclonaux TRA-2-49 (réf. MAB4349) et TRA-2-54 (réf. MAB4354) sont disponibles séparément auprès de Millipore : ils permettent de détecter l'isoenzyme hépatique / osseuse / rénale de la PA exprimée par les cellules SE. Lorsqu'ils sont utilisés en cytométrie en flux, ces réactifs permettent d'évaluer quantitativement l'expression de la PA dans les cellules SE [7].
Produit exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.
Composants
Solution de Fast Red Violet (solution-mère à 0,8 g/l) (réf. 90239). Deux flacons de 15 ml.
Solution de phosphate de naphthol AS-BI (à 4 mg/ml) dans du tampon AMPD (à 2 mol/l), pH 9,5 (réf. 90234). Un flacon de 15 ml.
Stockage et stabilité
Le kit de détection de la phosphatase alcaline contient deux composants qui servent à déterminer l'activité PA.
Lorsqu'il est conservé entre 2 et 8 ºC, les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption. Ne pas congeler ni exposer à des températures élevées. Jeter tous les réactifs restants après la date de péremption.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Efficient iPS cell production with the MyoD transactivation domain in serum-free culture.
Hiroyuki Hirai,Nobuko Katoku-Kikyo,Peter Karian,Meri Firpo,Nobuaki Kikyo
Testing null
Establishment of LIF-dependent human iPS cells closely related to basic FGF-dependent authentic iPS cells.
Hiroyuki Hirai,Meri Firpo,Nobuaki Kikyo
Testing null
Jinkyung Cho et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 77, 108327-108327 (2020-01-12)
Self-renewal is required for embryo stem cells (ESCs) and adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs). This study examined the ability of ferulic acid in mouse ESCs and ADMSCs, in a high fat diet-induced mouse model. Initially, five natural compounds of ferulic
Theofano Panayiotou et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008468-e1008468 (2020-04-17)
Octamer binding transcription factor-4 (Oct4), is highly expressed in stem cells and has indispensable roles in pluripotency and cellular reprogramming. In contrast to other factors used for cellular reprogramming, a role for Oct4 outside embryonic stem cells has been elusive
A novel method for generating xeno-free human feeder cells for human embryonic stem cell culture.
Guoliang Meng, Shiying Liu, Roman Krawetz, Michael Chan, Judy Chernos, Derrick E Rancourt
Stem Cells and Development null
Articles
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocoles
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Questions
  1. Can I use it for mesenchimal stem cells
    1 answer
    1. Yes, as indicated in the 'PROPERTIES' section, this kit may be used for the determination of Alkaline Phosphatase activity in mesenchymal stem cells.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review