SMWP04700
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 5 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 5,0 μm
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with ASTM® D5755
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
5.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Les filtres membranes MF-Millipore® sont constitués d'un mélange d'acétate et de nitrate de cellulose (esters de cellulose).
- Ils conviennent parfaitement à la surveillance biologique et environnementale ainsi qu'à diverses applications d'analyse et de recherche.
- Ils sont stérilisables à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave.
- Ils sont déclinés en un choix de dimensions de pores pour répondre aux besoins de votre application.
Application
- Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
- Contrôle des fluides
- Collecte de particules
- Analyse des particules
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.