Principaux documents
D5671
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
500 ML
39,50 €
1 L
68,40 €
6 X 500 ML
227,00 €
39,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
39,50 €
1 L
68,40 €
6 X 500 ML
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
39,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Ce milieu DMEM à teneur élevée en glucose ("DMEM-Hi") est un milieu complet concentré  1× non supplémenté en facteurs (modifications courantes) tels que la L-alanyl-L-glutamine, l'HEPES ou le pyruvate de sodium. Il diffère de la formulation DMEM-Hi d'origine en ce que le pyridoxal a été remplacé par de la pyridoxine. Le pyridoxal est un constituant instable des milieux. Ce milieu nécessite une supplémentation en L-glutamine ou en L-alanyl-L-glutamine.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Reconstitution
Additionner 0,584 g/l de L-glutamine.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Smita Krishnaswamy et al.
PloS one, 13(10), e0203389-e0203389 (2018-10-30)
Cellular regulatory networks are not static, but continuously reconfigure in response to stimuli via alterations in protein abundance and confirmation. However, typical computational approaches treat them as static interaction networks derived from a single time point. Here, we provide methods
Massiel Cepeda-Molero et al.
PLoS pathogens, 13(10), e1006706-e1006706 (2017-10-31)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is a human pathogen that causes acute and chronic pediatric diarrhea. The hallmark of EPEC infection is the formation of attaching and effacing (A/E) lesions in the intestinal epithelium. Formation of A/E lesions is mediated by
Marwa El Soury et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 157-157 (2018-06-06)
Peripheral nerves are characterised by the ability to regenerate after injury. Schwann cell activity is fundamental for all steps of peripheral nerve regeneration: immediately after injury they de-differentiate, remove myelin debris, proliferate and repopulate the injured nerve. Soluble Neuregulin1 (NRG1)
Debora Lia et al.
Journal of cell science, 131(12) (2018-06-01)
Accumulation of 8-oxoguanine (8-oxoG) in mitochondrial DNA and mitochondrial dysfunction have been observed in cells deficient for the DNA glycosylase OGG1 when exposed to oxidative stress. In human cells, up to eight mRNAs for OGG1 can be generated by alternative
Anna Kobuszewska et al.
SLAS technology, 22(5), 536-546 (2017-04-22)
Lab-on-a-chip systems are increasingly used as tools for cultures and investigation of cardiac cells. In this article, we present how the geometry of microsystems and microenvironmental conditions (static and perfusion) influence the proliferation, morphology, and alignment of cardiac cells (rat
Articles
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Protocoles
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Protocole du test au MTT pour la mesure de la viabilité, de la prolifération et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif au MTT et exemples d'applications.
Afficher tout