Merck
Passer à
D0422
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-methionine, ʟ-cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
17,10 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
17,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Milieu d′Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D1145D6171D7777
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c