PP0520
GlycoProfile™ 2-AB Labeling Kit
Synonyme(s) :
2-AB Labeling Kit
Description générale
Application
Informations légales
Composants de kit seuls
- 2-AB Labeling Reagent 2 x 5
- Dimethyl sulfoxide (DMSO) 2 x 350
- Acetic acid, glacial 2 x 200
- Reductant (sodium cyanoborohydride) 2 x 6
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Glycoprofile Labeling Kits efficiently label glycans for glycan analysis, offering flexibility in choice of labeling.
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocoles
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.