72669
Fructose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
181,00 €
About This Item
181,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Liaison
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.