Merck
Passer à
F0127
D-(−)-fructose
≥99% (HPLC)
D-(−)-Fructose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
D-lévulose, Fructose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
29,00 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
29,10 €
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
60,50 €
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
104,00 €
5 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
413,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
corn
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Le D-fructose est un cétohexose essentiel, communément présent sous forme libre dans les jus de fruits, le musc et le miel, accompagné de glucose. C'est un constituant du raffinose, du saccharose et de l'inuline. Le fructose est produit par hydrolyse de l'inuline.
Application
Le D-(-)-fructose a été utilisé :
  • comme supplément dans un bouillon Sabouraud/Sabouraud modifié (SABm) pour mettre en culture Zygosaccharomyces bailii et préparer un ketchup en évitant la présence de conservateurs chimiques.
  • pour préparer une solution de fructose hypo-osmotique afin d'évaluer l'intégrité fonctionnelle de membranes de sperme.
  • pour supplémenter de l'eau potable afin d'imiter les boissons sucrées au sirop de maïs à forte teneur en fructose.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F254347740F2793
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
biological source
corn
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-fructose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this producr RNase free?
    1 answer
    1. This product is not tested for RNase. Currently, an RNase/DNase free product is not available.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review