41875
trans-4-Hydroxy-L-proline
analytical standard
Synonyme(s) :
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
273 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?