Key Documents
1.09141
Supelco
Hydroxyde de sodium solution
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Hydroxyde de sodium solution, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
12.7 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Adsorption Studies: Sodium hydroxide solution is used in treating polymer adsorbents to enhance their adsorption properties. A recent study investigated the effect of treating a PVC/Aliquat-336 polymer adsorbent with sodium hydroxide on chromium (VI) adsorption. The treatment improved the adsorption capacity of the polymer, making it more effective in removing heavy metals from aqueous solutions (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Synthesis of Sodium Ethoxide: Sodium hydroxide solution is employed in the synthesis of sodium ethoxide, an important reagent in organic synthesis. Research has demonstrated that sodium ethoxide can be synthesized efficiently at ambient temperature using sodium hydroxide and ethanol-90. This method offers a straightforward and cost-effective approach for preparing this key chemical intermediate (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Corrosion Inhibition: Sodium hydroxide solution is used in corrosion inhibition studies. Research has shown that an aqueous extract of Thespesia populnea plant leaves can effectively inhibit the corrosion of aluminum steel in sodium hydroxide solution. The study utilized electrochemical techniques to demonstrate the formation of a protective film on the steel surface, highlighting the potential of natural inhibitors in industrial applications (Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (l'hydrogénophtalate de potassium, SRM 84), avec l'hydrogénophtalate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02400), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Contenu apparenté
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.