79724
Hydroxyde de sodium solution
1 M, for HPCE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPCE
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Concentration
0.9-1.1 M
1 M
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
- provides convenient, fast, quantitative derivatization
- converts free fatty acids into its sodium salts
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?