Key Documents
72068
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de sodium solution
BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Concentration
10 M in H2O
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
14
Point d'ébullition
105-140 °C
Pf
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.320-1.340 g/cm3
Traces de cations
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.08
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'hydroxyde de sodium (NaOH) est un composé solide inorganique blanc qui peut se présenter sous forme de pastilles, de flocons ou de granulés. Cet alcali qui est une base métallique extrêmement caustique peut facilement absorber l'humidité et le dioxyde de carbone de l'air. Le NaOH est déliquescent et est soluble dans l'éthanol, l'eau et le méthanol.
Application
De l'hydroxyde de sodium en solution a été utilisé :
  • pour préparer un réactif A (NaOH 0,1 M) en vue de l'inactivation par le pH du L-lactate endogène par la L-lactate déshydrogénase (L-LDH).
  • comme constituant d'une solution de fusion alcaline fraîche destinée à dénaturer un brin antisens.
  • pour préparer des hydrogels de collagène de type I destinés à la fabrication de dispositifs microfluidiques.
Actions biochimiques/physiologiques
L'hydroxyde de sodium (NaOH) est employé dans diverses industries, notamment celles des textiles, de l'eau potable, des savons et des détergents, ou de la fabrication de pâte et de papier, et comme déboucheur de canalisations.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rikke Wehner Rasmussen et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 81(4), 312-317 (2021-04-22)
Intestinal infarction is the fast-evolving endpoint of impaired blood perfusion to an intestinal segment which may have fatal outcome. Early diagnosis and treatment within 6 h reduce mortality. Currently, d-lactate is a promising biomarker, however, not available in the acute clinical
Possible materials for producing Geopolymer concrete and its performance with and without Fibre addition-A State of the art review
Kirupa JP Alwis Deva and Sakthieswaran N
International journal of civil and structural engineering, 5(3), 296-296 (2015)
Xin Cui et al.
Biomaterials, 161, 164-178 (2018-02-09)
Glioblastoma (GBM) is the most lethal primary adult brain tumor and its pathology is hallmarked by distorted neovascularization, diffuse tumor-associated macrophage infiltration, and potent immunosuppression. Reconstituting organotypic tumor angiogenesis models with biomimetic cell heterogeneity and interactions, pro-/anti-inflammatory milieu and extracellular
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)
Protocoles
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.