Principaux documents
STREPWELL-RO
Sigma-Aldrich
StreptaWell (transparente, 96 puits)
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
Synonyme(s) :
microplaques revêtues de streptavidine
5 EA
354,00 €
15 EA
746,00 €
354,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
354,00 €
15 EA
746,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
354,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
( streptavidin-coated)
Conditionnement
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
Fabricant/nom de marque
Roche
Taille
96 wells
Adéquation
suitable for immunoassay
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Microplaques transparentes revêtues de streptavidine :
  • Volume bloqué : >300 μl
  • Surface revêtue de SA : 300 μl variation de revêtement garantie
  • Géométrie du puits : C
Application
Les produits StreptaWell peuvent être utilisés pour les immunoessais sur les protéines fonctionnant par colorimétrie ou fluorescence[1].
La plaque de 96 puits StreptaWell, enduite de streptavidine, a été utilisée pour lier le surnageant contenant des substrats peptides biotinylés dans les essais de kinases in vitro et les essais de synthèse de l'ADN.[2][3]
Qualité
Lixiviation (lessivage) de SA : <5 ng/puits
Autres remarques
Capacité totale de liaison de la biotine : 5 ng/puits, 20 pmol/puits (essais de compétition ; puits de 300 μl)
Capacité totale de liaison : 1,5 μg/puits (anticorps marqués à la biotine)
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
StreptaWell is a trademark of Roche
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Abigail M Druck Shudofsky et al.
Journal of virology, 84(23), 12325-12335 (2010-09-24)
Genome replication is inefficient without processivity factors, which tether DNA polymerases to their templates. The vaccinia virus DNA polymerase E9 requires two viral proteins, A20 and D4, for processive DNA synthesis, yet the mechanism of how this tricomplex functions is
Xi-Lin Niu et al.
The Journal of biological chemistry, 277(35), 31768-31773 (2002-06-26)
Tie2 is an endothelial receptor tyrosine kinase that is required for both embryonic vascular development and tumor angiogenesis. There is considerable interest in understanding the mechanisms of Tie2 activation for therapeutic purposes. The recent solution of the Tie2 crystal structure
Zhen Li et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(22), 3193-3201 (2011-10-01)
Zeolite L nanocrystals, as inorganic host material containing hydrophobic fluorophore N,N'-bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide in the unidirectional channels, are developed as new labels for biosensor systems. The external surface of the particles is modified with carboxylic acid groups for conjugation to primary