A7250
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
LNAC, NAC
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Acetyl-L-cysteine, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
Qualité
Sigma Grade
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
106-108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL (with heating)
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clé InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique