A9165
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
LNAC, NAC
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Acetyl-L-cysteine, BioReagent, suitable for cell culture
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
106-108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL (with heating)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clé InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Application
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique