Principaux documents
STREPWELLHB-RO
Roche
StreptaWell, liaison forte (transparente, barrettes de 12 × 8 puits)
Synonyme(s) :
microplaques revêtues de streptavidine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame])
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Microplaques transparentes revêtues de streptavidine à forte capacité de liaison :
  • Volume bloqué : >300 μl
  • Surface revêtue de SA : 300 μl
  • Géométrie du puits : C
Capacité totale de liaison de la biotine : ≥ 20 ng/puits, ≥ 80 pmol/puits (dosages par compétition ; puits de 300 μl)
Capacité totale de liaison : 1,5 μg/puits (anticorps marqués à la biotine)
Application
Les plaques StreptaWell peuvent être utilisées pour le dosage immunologique de protéines par colorimétrie ou par fluorescence.[1][2][3]
Caractéristiques et avantages
Un procédé innovant garantit l'homogénéité et la reproductibilité de revêtements aux propriétés uniques :
  • Faible variabilité entre différents puits (variabilité intradosage)
  • Faible variabilité entre différentes plaques (variabilité interdosage)
  • Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Rapport signal/bruit élevé
  • Faible bruit de fond
  • Relargage quasi nul
Qualité
Relargage de la streptavidine : <5 ng/puits
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
StreptaWell is a trademark of Roche
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Jean-Philippe Luzy et al.
Journal of biomolecular screening, 13(2), 112-119 (2008-01-25)
Adaptor proteins Grb7 and Grb2 have been implicated as being 2 potential therapeutic targets in several human cancers, especially those that overexpress ErbB2. These 2 proteins contain both a SH2 domain (Src homology 2) that binds to phosphorylated tyrosine residues
Gang-Ping Xue
Nucleic acids research, 30(15), e77-e77 (2002-07-26)
A rapid and quantitative DNA-binding assay was developed based on the translational fusion of a DNA-binding protein (DBP) with a Neocallimastix patriciarum beta-1,4-D-glucanase, CelD. CelD releases a fluorescent 4-methylumbelliferyl product from 4-methylumbelliferyl cellobioside. This hydrolysis activity was used to quantify
Ruth C Matthews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(7), 2208-2216 (2003-06-25)
Mycograb (NeuTec Pharma plc) is a human genetically recombinant antibody against fungal heat shock protein 90 (HSP90). Antibody to HSP90 is closely associated with recovery in patients with invasive candidiasis who are receiving amphotericin B (AMB). Using in vitro assays