Principaux documents
11544675001
Roche
Test ELISA de détection de mort cellulaire
sufficient for ≤96 tests, suitable for ELISA, kit of 1 (9 components)
Synonyme(s) :
ELISA
96 TESTS
601,00 €
601,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
96 TESTS
601,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
601,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Utilisation
sufficient for ≤96 tests
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 (9 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
ELISA: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le test ELISA de détection de mort cellulaire est un test immuno‑enzymatique photométrique utilisé pour la détermination quantitative in vitro des fragments d′ADN associés aux histones cytoplasmiques (mono et oligonucléosomes) après une mort cellulaire induite. Ce test est basé sur le principe du dosage immuno-enzymatique en sandwich quantitatif et utilise des anticorps monoclonaux de souris dirigés contre l′ADN et les histones, respectivement. Les anticorps utilisés ne sont pas spécifiques à l′espèce.
Spécificité
L′anticorps anti-histone réagit avec les histones H1, H2A, H2B, H3 et H4 de diverses espèces (par exemple d′homme, de souris, de rat, de hamster, de vache, d′opossum ou de Xenopus). L′anticorps anti-ADN-POD se lie à l′ADN simple brin et double brin. Le test ELISA permet donc de détecter les mono et les oligonucléosomes de diverses espèces, et peut servir à mesurer la mort cellulaire apoptotique dans de nombreux systèmes cellulaires différents.
Application
Le test ELISA de détection de mort cellulaire a été utilisé pour mesurer l′activité de la caspase-3, les dérivés réactifs de l′oxygène (DRO) intracellulaires et l′apoptose cellulaire.[1]
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Détermination spécifique des mononucléosomes et oligonucléosomes dans la fraction cytoplasmique des lysats cellulaires.[2][3]
Conditionnement
1 kit contenant 9 composants
Notes préparatoires
Solution de travail : Solution de revêtement
Prédiluer 1 ml de tampon de revêtement concentré avec 9 ml d′eau bidistillée. Peu de temps avant l′utilisation, diluer 1 ml d′anticorps anti-histone (reconstitué) avec 9 ml de tampon de revêtement.
Solution de lavage
Chauffer le concentré de tampon de lavage entre 15 et 25 °C et diluer 40 ml dans 360 ml d′eau bidistillée. Mélanger soigneusement.
Solution d′échantillon
La préparation de la solution d′échantillon dépend du système cellulaire utilisé et de l′étendue de la mort cellulaire.
Exemple : Diluer 25 μl d′échantillon dans 225 μl de tampon d′incubation.
Solution de conjugué
Diluer 1 ml de solution de conjugué anti-ADN-POD (reconstituée) avec 9 ml de tampon d′incubation.
Solution de substrat
En fonction du nombre d′échantillons testés, dissoudre 1, 2 ou 3 pastilles dans 5, 10 ou 15 ml de tampon de substrat.
Laisser la solution équilibrer à 15 à 25 °C avant de l′utiliser.
Remarque : La solution d′ABTS est sensible à la lumière en cas d′exposition prolongée.
Conditions de stockage (solution de travail) : Anti-histone
2 à 8 °C pendant 2 mois
Anti-ADN-POD
2 à 8 °C pendant 2 mois
Solution de revêtement
Préparer immédiatement avant l′emploi !
Solution de lavage
2 à 8 °C pendant 2 mois
Solution d′échantillon
2 à 8 °C pendant 2 mois
Solution de conjugué
Préparer immédiatement avant l′emploi !
Solution de substrat de
2 à 8 °C pendant 1 mois, à l′abri de la lumière.
Reconstitution
Anti-histone
Reconstituer le lyophilisat dans 1 ml d′eau bidistillée pendant 10 minutes. Mélanger soigneusement.
Anti-ADN-POD
Reconstituer le lyophilisat dans 1 ml d′eau bidistillée pendant 10 minutes. Mélanger soigneusement.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Anti-histone antibody (clone H11–4)
  • Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
  • Coating Buffer
  • Washing Buffer
  • Incubation Buffer, ready-to-use solution
  • Substrate Buffer, ready-to-use solution
  • ABTS Substrate Tablet
  • Microplate Modules
  • Adhesive Plate Cover Foils
Afficher tout (9)
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Alice Elizabeth Kane et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 30(3), 263-275 (2016-01-29)
Paracetamol is an analgesic commonly used by people of all ages, which is well documented to cause severe hepatotoxicity with acute overexposures. The risk of hepatotoxicity from nonacute paracetamol exposures is less extensively studied, and this is the exposure most
Silvia Di Loreto et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 40(2), 245-257 (2007-09-18)
The hippocampus is known to play a crucial role in learning and memory. Recent data from literature show that cognitive problems, common to aged or diabetic patients, may be related to accumulation of toxic alpha-oxoaldehydes such as methylglyoxal. Thus, it
Nimmi A Thomas et al.
International journal of oncology, 54(2), 527-536 (2018-12-12)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains a particularly lethal disease that is resistant to targeted therapies. Tyrosine kinase inhibitors (TKIs), including erlotinib and gefitinib, which block the action of the human epidermal growth factor receptor type 1 receptor, provide small increases
Allyson G Hindle et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 155(4), 427-434 (2010-01-30)
Red-toothed shrews (Soricidae, subfamily Soricinae) are an intriguing model system to examine the free-radical theory of aging in wild mammals, given their short (<18months) lifespan and high mass-specific metabolic rates. As muscle performance underlies both foraging ability and predator avoidance
Hua He et al.
Scientific reports, 7, 43736-43736 (2017-03-03)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is mediated by proliferation and epithelial mesenchymal transition (EMT) of retinal pigment epithelium (RPE). Because heavy chain-hyaluronic acid/pentraxin 3 (HC-HA/PTX3) purified from human amniotic membrane exerts anti-inflammatory and anti-scarring actions, we hypothesized that HC-HA/PTX3 could inhibit these