Merck
Toutes les photos(5)
Documents
M6250
Sigma-Aldrich
2-mercaptoéthanol
≥99.0%
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
773648
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le 2-mercaptoéthanol est un composé à fonction thiol couramment utilisé comme agent réducteur dans les réactions organiques.
Application
Le 2-mercaptoéthanol est très utilisé pour retarder l'oxydation de composés biologiques en solution.
Le BME peut servir à réduire les ponts disulfure des protéines avant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide et il est généralement ajouté à un tampon d'échantillon pour SDS-PAGE à une concentration de 5 %. Grâce au clivage des ponts disulfure intermoléculaires (entre les sous-unités), les sous-unités d'une protéine se séparent de manière indépendante sur le gel SDS-PAGE. Le clivage des ponts disulfure intramoléculaires (à l'intérieur des sous-unités) permet quant à lui de dénaturer complètement les sous-unités pour que chaque peptide migre en fonction de sa longueur de chaîne, sans la moindre influence des structures secondaires.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Establishment of 2-mercaptoethanol-dependent differentiated insulin-secreting cell lines.
Asfari M, et al.
Endocrinology, 130(1), 167-178 (1992)
Silver stain for proteins in polyacrylamide gels: a modified procedure with enhanced uniform sensitivity.
Morrissey JH.
Analytical Biochemistry, 117(2), 307-310 (1981)
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two