11277057001
Roche
Ribonucleoside Triphosphate Set
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
Synonyme(s) :
atp, ctp, gtp, set of atp, ctp, gtp, utp, utp
299,00 €
About This Item
299,00 €
Produits recommandés
Description
Lithium salts
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Conditionnement
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Qualité
≥98% ribonucleoside triphosphates (HPLC), ≤1.5% ribonucleoside diphosphates, ≤0.5% ribonucleoside monophosphates.
Tested for the absence of RNases according to the current Quality Control procedures.
Définition de l'unité
Autres remarques
Ribonucleotides are also included in some kits (NTPs, buffer, and enzyme in separate vials).
Composants de kit seuls
- ATP, lithium salt 100 mM
- CTP, lithium salt 100 mM
- GTP, lithium salt 100 mM
- UTP, lithium salt 100 mM
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash