Merck
Passer à
DNTP-RO
Roche
Lot de désoxynucléoside-triphosphates
PCR Grade, sodium salt
Synonyme(s) :
Lot de dATP, dCTP, dGTP et dTTP, qualité PCR, dATP, dCTP, dGTP, dTTP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
4 x 250 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
324,00 €
4 x 1250 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 420,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99% (dNTP)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
324,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
assay
99% (dNTP)
form
liquid
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP)
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Ce produit contient 4 flacons distincts de dATP de qualité PCR, de dCTP de qualité PCR, de dGTP de qualité PCR et de dTTP de qualité PCR, à 100 mM chacun, sous la forme d'une solution limpide et incolore de leur sel sodique (pH 8,3).
Application
Le kit de désoxynucléosides-triphosphates (dNTP) de qualité PCR peut être utilisé dans de nombreux procédés nécessitant des réactifs de qualité : transcription inverse (RT), réaction en chaîne par polymérase (PCR), RT-PCR, réactions de marquage de l'ADN, analyse de séquençage/séquençage en cycle…[1][2]
Features and Benefits
Les nucléotides de qualité PCR de Roche sont spécialement fabriqués et purifiés avec le plus haut degré de pureté chimique possible.
  • Ils contiennent au moins 99 % du désoxynucléoside-triphosphate (dNTP) d'intérêt et moins de 0,9 % de désoxynucléoside-diphosphate (dNDP).
  • Ils se présentent sous la forme de solutions aqueuses limpides et incolores à 100 mM (pH 8,3).
  • Le procédé de fabrication des nucléotides de qualité PCR garantit l'absence de dNTP contenant des bases modifiées ainsi que l'absence de contamination par des tétraphosphates ou des pyrophosphates. Les tétraphosphates peuvent se désintégrer en pyrophosphates, connus pour inhiber les réactions d'amplification. La pureté des nucléotides est donc déterminante pour la réussite des réactions d'amplification.
  • Les nucléotides de qualité PCR sont stables pendant 30 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés à une température de -15 °C à -25 °C.
Packaging
1 kit contenant 4 composants :
  • dATP, qualité PCR, sel sodique, 100 mM
  • dCTP, qualité PCR, sel sodique, 100 mM
  • dGTP, qualité PCR, sel sodique, 100 mM
  • dTTP, qualité PCR, sel sodique, 100 mM
Preparation Note
Solution de travail : Pour de meilleurs résultats, préparer un mélange de désoxynucléotides contenant du dATP, du dCTP, du dGTP et du dTTP (10 mM chacun). Par exemple, pour la préparation de 100 μl de mélange de nucléotides, ajouter 10 μl de dATP, de dCTP, de dGTP et de dTTP (chacun) dans 60 μl d'eau de qualité PCR.
Analysis Note
Contrôle fonctionnel par RT-PCR : absence d'activité désoxyribonucléase, d'activité ribonucléase ou d'activité de coupure contaminante, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Other Notes
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
03732738001DNSTP-RODNTP100A
description
PCR Grade, sodium salt
description
Sequencing Grade, sodium salt
description
≤1.5% (dNDP, HPLC), ≥=98% (dNTP), ≤0.5% (dNMP, HPLC)
description
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
99% (dNTP)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
≥98% (dntp)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
-
Still not finding the right product?
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash