D8296
3-Deazaadenosine
Synonyme(s) :
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazo(4,5)-pyridine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
Clé InChI
DBZQFUNLCALWDY-PNHWDRBUSA-N
Informations sur le gène
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Application
- to study the effect of m6A modification on suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) expression in colon cancer cells
- to study its effects on the expression of influenza A virus (IAV) proteins in human lung epithelial cell line
- to evaluate its effects on the replication of SV40 virus in BSC40 cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.