Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
G8877
Sigma-Aldrich
5′-Triphosphate de guanosine sodium salt hydrate
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
GTP
10 MG
40,40 €
25 MG
80,60 €
100 MG
241,00 €
250 MG
358,00 €
1 G
676,00 €
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
40,40 €
25 MG
80,60 €
100 MG
241,00 €
250 MG
358,00 €
1 G
676,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N5O14P3 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Clé InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265)
Catégories apparentées
Application
Le sel de sodium hydraté du 5′-triphosphate de guanosine a été utilisé :
  • Dans la préparation de réactifs de platination modifiés par de la peroxydase de raifort (HRP) [1].
  • Dans des enregistrements de cellule entière avec limitation de tension [2].
  • Dans l′inhibition in vitrode la transglutaminase (tTG).[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le GTP sert de transporteur de phosphates et de pyrophosphates impliqués dans la canalisation de l′énergie chimique vers des voies de biosynthèse spécifiques. Le GTP active les protéines  G de la transduction du signal impliquées dans la prolifération, la différenciation et l′activation de plusieurs cascades de kinases intracellulaires. La prolifération et l′apoptose sont en partie régulées par l′hydrolyse du GTP par les petites GTPases Ras et Rho. Un autre type de petite GTPase, Rab, joue un rôle dans l′ancrage et la fusion des vésicules et peut également intervenir dans la formation des vésicules. Outre son rôle dans la transduction du signal, le GTP sert également de précurseur, riche en énergie, de motifs mononucléotidiques dans la biosynthèse enzymatique d′ADN et d′ARN.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Notes préparatoires
Produit préparé par phosphorylation enzymatique du 5′-GMP.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Flufenamic acid affects multiple currents and causes intracellular Ca2+ release in Aplysia bag cell neurons
Gardam K E, et al.
Journal of Neurophysiology, 100(1), 38-49 (2008)
T cells from celiac disease lesions recognize gliadin epitopes deamidated in situ by endogenous tissue transglutaminase
Molberg O, et al.
European Journal of Immunology, 31(5), 1317-1323 (2001)
Feng Rao et al.
Analytical biochemistry, 389(2), 138-142 (2009-03-31)
The cyclic dinucleotide c-di-GMP is a widespread bacterial messenger molecule with potential application as a therapeutic agent for treating bacterial infection. Current enzymatic synthesis of c-di-GMP using mesophilic diguanylate cyclase (DGC) proteins suffers from low production yield due to protein
Rob P M van Gijlswijk et al.
Clinical chemistry, 48(8), 1352-1359 (2002-07-27)
Microarray platforms will change immunochemical and nucleic acid-based analysis of cell homogenates and body fluids compared with classic analyses. Microarrays use labeled target and immobilized probes, rather than fixed targets and labeled probes. We describe a method for simultaneous labeling
S A Endow et al.
The EMBO journal, 13(11), 2708-2713 (1994-06-01)
Mutants of the yeast Kar3 protein are defective in nuclear fusion, or karyogamy, during mating and show slow mitotic growth, indicating a requirement for the protein both during mating and in mitosis. DNA sequence analysis predicts that Kar3 is a
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protocoles
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Questions
  1. Can assistance be provided in sourcing ATP and GTP for establishing an in vitro translation system from plant cells?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no validated ATP or GTP product for in vitro translation application available. However, according to the following publication, ATP (cat#A2383) and GTP (cat#G8877) seem to work well for in vitro transcription and translation systems.
      Reference: Polyvinylsulfonic acid: A Low-cost RNase inhibitor for enhanced RNA preservation and cell-free protein translation
      Bioengineered. 2018 Jan 1;9(1):90-97. doi: 10.1080/21655979.2017.1313648. Epub 2017 Jun 29.PMID: 28662363
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    It is a high quality product and can be use for research purposes.
    Excellent product and I use it to measure GTPase activity.