11427857910
Roche
Fluorescein-12-UTP
≥85% (HPLC), solution
Synonyme(s) :
Fluorescein-12-UTP tetralithium salt, Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproyl-(5-[3-aminoallyl]uridine 5′-triphosphate)
386,00 €
About This Item
386,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solution
Poids mol.
1034.4
Conditionnement
pkg of 25 μL (250 nmol; 10 mM)
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Description générale
Typical analysis: At least 85% Fluorescein-12-UTP (HPLC, area%).
Application
Labeled RNA can be subsequently detected by in situ hybridization and direct fluorescence detection or detection by ELISA using Anti-Fluorescein-AP, Fab fragments or Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash