Principaux documents
CRPHO-RO
Roche
Phosphate de créatine
crystalline, >97%
Synonyme(s) :
Phosphate de créatine sodique dibasique, Phosphocréatine de sodium dibasique tetrahydrate, Phosphate de créatine disodium salt tetrahydrate
5 G
218,00 €
10 G
388,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
218,00 €
10 G
388,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
>97%
Forme
crystalline
Poids mol.
327.14
Conditionnement
pkg of 10 g (10621722001)
pkg of 5 g (10621714001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
La créatine kinase est responsable de la production de l′ATP (adénosine triphosphate) par transfert d′un phosphate du phosphate de créatine à l′ADP (adénosine diphosphate).[1] Le phosphate de créatine est fourni sous forme de sel disodique.
Application
Le phosphate de créatine a été utilisé dans un mélange de régénération d′énergie pour des extraits de sperme, de spermatides et d'œuf.[2][3]
Qualité
Pureté : >97 % de créatine-P-Na2 x 4 H2O
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Bergmeyer U
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
Marta Teperek et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 16719-16740 (2014-09-23)
Spermatozoa are more efficient at supporting normal embryonic development than spermatids, their immature, immediate precursors. This suggests that the sperm acquires the ability to support embryonic development during spermiogenesis (spermatid to sperm maturation). Here, using Xenopus laevis as a model
Marta Teperek et al.
Genome research, 26(8), 1034-1046 (2016-04-02)
For a long time, it has been assumed that the only role of sperm at fertilization is to introduce the male genome into the egg. Recently, ideas have emerged that the epigenetic state of the sperm nucleus could influence transcription