Merck
Toutes les photos(10)
Documents
ZIQ7000T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
greener alternative
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Synonyme(s) :
Système de purification d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
Entrée
feed water nature pure water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système de production d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 est doté de technologies, d'une conception hydraulique et de capacités logicielles avancées. Il a été construit de manière compacte, ergonomique et intelligente pour fournir une eau ultra pure de qualité supérieure. Ce système est composé de deux éléments séparés et distincts. L'unité de production d'eau ultra pure Milli-Q® offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée. La nouvelle unité de point de distribution Q-POD® permet un polissage final adapté aux besoins de l'application en éliminant des types spécifiques de contaminants. Un grand écran tactile, qui permet une interaction intuitive et affiche les données essentielles pour rassurer totalement l'utilisateur. Jusqu'à quatre nouveaux éléments Q-POD® peuvent être utilisés avec chaque unité de production à différents endroits d'un même laboratoire ou dans des laboratoires voisins.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de Service technique.
Application
Ce système d'eau ultra pure Milli-Q® avancé est intelligent, intuitif et écologique. Il est utilisé pour les techniques analytiques sensibles : la HPLC, l'UHPLC, la LC-MS, l'IC et d'autres types de chromatographie, ainsi que pour l'AAS, l'ICP-MS, et dans des études sur les nanoparticules. Il est également utilisé pour préparer des tampons et des réactifs en biologie cellulaire, en immunomarquage, en biologie moléculaire et en biochimie.
Caractéristiques et avantages
Services numériques MyMilli-Q
Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q Remote Care, qui garantissent une productivité maximale pour votre laboratoire. Notifications immédiates et personnalisables des alertes du système et des alarmes 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS. Informations en temps réel sur le système et ses performances, données en temps réel sur la qualité de l'eau et plus encore sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Diagnostics rapides en ligne – et même la possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance. Une traçabilité complète des données et des possibilités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires. Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables. Services numériques MyMilli-Q Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q Remote Care, qui garantissent une productivité maximale pour votre laboratoire. Notifications immédiates et personnalisables des alertes et des alarmes du système 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS. Informations en temps réel sur le système et ses performances, données en temps réel sur la qualité de l'eau et plus encore sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Diagnostics rapides en ligne – et même la possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance. Une traçabilité complète des données et des possibilités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires. Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Système de purification d'eau
  • Distribution simple et intuitive : obtenir de l'eau ultra pure à partir du distributeur Q-POD® repensé n'a jamais été aussi facile, précis et sans effort grâce à la nouvelle molette du pistolet. Accédez à de nombreuses fonctions de distribution utiles au travail quotidien au laboratoire.
  • Interactions intuitives sur écran tactile : tout comme un smartphone, le grand écran tactile interactif du distributeur Q-POD® vous permet de tout faire en seulement quelques pressions sur l'écran.
  • Espace du laboratoire optimisé : évitez d'encombrer votre espace de travail. Le système est conçu pour garantir une installation épurée et des paillasses propres et bien rangées, sans tuyaux ni câbles qui traînent. Vous n'avez besoin d'interagir qu'avec le distributeur Q-POD® (le reste de ce système compact pouvant facilement être intégré à l'environnement du laboratoire). Pour les laboratoires qui ont besoin de plus d'un point de distribution d'eau ultra pure, il est possible de connecter jusqu'à quatre distributeurs Q-POD® à une seule unité de production.
  • Eau ultra pure de qualité supérieure (et constante) jusqu'à un niveau de traces : La combinaison des résines Jetpore® et IQnano vous permet de vous fier entièrement à la pureté de l'eau produite par ce système pour vos expériences critiques. Et avec l'analyseur de COT A10® intégré, finies l'incertitude et les erreurs d'interprétation des résultats, et plus besoin de répéter des analyses chronophages.
  • Une traçabilité avancée : le suivi avancé des données, notamment le rapport "Événements de distribution" contient un historique de tous les rapports de distribution, quant au rapport "Mesures de qualité du jour", il fournit une traçabilité de la qualité de l'eau dans le temps. L'Historique complet, archive globale de toutes les données du système, est disponible lorsqu'une analyse plus approfondie est requise. La traçabilité est également assurée par les étiquettes e-Sure figurant sur les POD-Pak et les cartouches.
  • Qualité et conformité : Le système est conçu pour produire de l'eau ultra pure qui satisfait ou dépasse les exigences décrites par l'ASTM®, la norme ISO 3696, les normes du CLSI, la pharmacopée européenne et la pharmacopée américaine.
  • COT de l'eau produite : < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
  • Product water particulates: No particles with a size > 0,22 mm (avec filtre Millipak®).
  • Débit instantané de distribution de l'eau produite : jusqu'à 2 l/min.
Autres remarques
Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7000, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainability (DfS)" du système Milli-Q® IQ 7000.
Éléments requis, mais non inclus :
  • Une box spécifique du pays, contenant le manuel d'utilisation dans la langue locale et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local, doit être commandée en plus de cette référence.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Informations légales
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Visualizing Potential-Induced Pitting Corrosion of Ultrathin Single-Crystalline IrO2 (110) Films on RuO2 (110)/Ru (0001) under Electrochemical Water Splitting Conditions
Weber T, et al.
ChemCatChem, 12(3), 855-866 (2020)
Separation and Characterization of New Forced Degradation Products of Dasatinib in Tablet Dosage Formulation Using LC-MS and Stability-Indicating HPLC Methods
Lakka N S, et al.
Chromatographia, 1-16 (2020)
Time-resolved analysis of dissolution phenomena in photoelectrochemistry-A case study of WO3 photocorrosion
Knoppel J, et al.
Electrochemical Communications, 96, 53-56 (2018)
Yu Kang et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 138-143 (2018-12-07)
Both fully (98%) and partially (88%) hydrolyzed poly(vinyl alcohol) (PVA) are characterized by aqueous gel permeation chromatography (GPC) coupled with multi-angle laser light scattering. Polymer adsorption on hydrophilic GPC columns is observed for partially hydrolyzed PVA but not for fully
27933586
Bolla P K, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 49, 6-13 (2019)
Articles
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Afficher tout
Contenu apparenté
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Découvrez un système de production d'eau de laboratoire ultra pure conçu en pensant à vous. Intelligent, intuitif et connecté, le système Milli-Q® IQ 7000 va simplifier la façon dont vous travaillez au laboratoire.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Afficher tout