Merck
Toutes les photos(5)
Documents
ZIQELEMT0
Milli-Q
Unité de purification Milli-Q® IQ Element
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Gamme de produits
Milli-Q® IQ Element
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
H × l × P
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
Entrée
feed water nature ultrapure water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
Description générale
L'unité de purification et de distribution d'eau Milli-Q® IQ Element est spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'analyses d'éléments à l'état de traces et d'ultra-traces. Lorsqu'elle est connectée à un système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 ou Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, l'unité garantit que l'eau ultrapure fournie contient des niveaux extrêmement faibles de contaminants élémentaires, avec des niveaux de détection de l'ordre de 1 ppt ou inférieurs.
L'unité compacte Milli-Q® IQ Element peut être facilement installée en ligne avec un système de purification d'eau de la série Milli-Q® IQ 7. Son unité de distribution simple peut être placée directement à votre point d'utilisation, dans un environnement propre et contrôlé, sans risque de contamination.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
L'unité de purification et de distribution d'eau Milli-Q® IQ Element, lorsqu'elle est combinée avec un système de purification d'eau de la série Milli-Q® IQ 7, fournit une eau ultrapure adaptée aux analyses d'éléments à l'état de traces et d'ultra-traces, y compris la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS), la spectroscopie d'absorption atomique dans un four à graphite (GF-AAS) et la chromatographie d'ions (IC) à l'état de traces.
Les niveaux de détection de traces et d'ultra-traces sont essentiels pour les analyses sensibles dans des domaines aussi divers que les tests environnementaux, la science des matériaux, les semi-conducteurs, les analyses pharmaceutiques et l'industrie agroalimentaire.
Caractéristiques et avantages
  • L'eau distribuée au point d'utilisation contient des niveaux extrêmement faibles de contaminants élémentaires, avec des niveaux de détection de l'ordre de 1 ppt ou inférieurs.
  • La cartouche de polissage ICP IPAK Quanta® élimine les ions jusqu'au niveau de trace.
  • Le filtre final à haute pureté Optimizer LW de 0,1 µm élimine les traces de particules.
  • Tous les composants utilisés dans l'unité sont fabriqués à partir de matériaux ayant un faible taux d'extractibles.
  • La pédale de commande et le distributeur fournissent une distribution d'eau mains-libres pour réduire le risque de contamination par votre environnement pendant que vous travaillez.
  • L'écran tactile intuitif permet un contrôle, une surveillance et un entretien faciles.
  • Le système de gestion des données vous permet de surveiller, de stocker et de récupérer rapidement les données sur la qualité de l'eau.
  • Facile à entretenir : Toutes les cartouches de purification peuvent être remplacées sans effort.
Composants
  • Le prix indiqué correspond actuellement à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau dans le temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller, n'hésitez à nous contacter !
Informations légales
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mahmoud M Ghuniem et al.
Journal of AOAC International (2018-05-20)
Background: There is increasing concern about the health effects on humans due to continuous consumption of fruit juices contaminated with metals. Objective: Quadrupole inductively coupled mass spectrometry (Q-ICP-MS) was optimized, validated, and applied in routine analysis for determination of As
Articles
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
Le système Milli-Q® produit de l'eau ultra pure adaptée à l'analyse des impuretés élémentaires présentes dans les produits pharmaceutiques par ICP-MS et ICP-OES.
See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
Afficher tout
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.