Principaux documents
ZIQP0D000
Milli-Q
Distributeur déporté d'eau ultra pure Q-POD®
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
1 KIT
3 360,00 €
3 360,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
3 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
3 360,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-POD®
Paramètres
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
H × P × l
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
Entrée
potable tap water
Sortie
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Disposez toujours d'un accès rapide et pratique à une eau ultra pure de Type 1 sous pression. Ce distributeur ergonomique est compact et simple d'utilisation. Il contribue à un environnement de travail efficace. Les fonctions essentielles du système restent à portée de main sur l'interface à écran tactile du Q-POD®.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 et 7003/05/10/15.
Application
Le distributeur déporté Q-POD® est conçu pour offrir une souplesse de distribution de l'eau ultra pure de Type 1 avec des débits variables et une fonction de distribution volumétrique.
Caractéristiques et avantages
  • Il est possible de raccorder jusqu'à 4 distributeurs Q-POD® à un seul système de purification d'eau.
  • Le Q-POD® peut être installé à une distance de 2 à 5 m (selon le connecteur) de l'unité de production principale.
  • 6 filtres finaux différents peuvent être connectés pour cibler des contaminants spécifiques et les éliminer au moment de distribuer une eau ultra pure.
  • L'écran tactile 5" avec un affichage LCD lumineux en couleurs est facilement lisible et pratique d'utilisation, même avec des gants. Il est installé à hauteur des yeux et orientable (120°). Il dispose d'un port USB permettant d'exporter des données en toute simplicité.
  • La navigation dans les modes de fonctionnement et de distribution est intuitive. Inutile de perdre du temps à explorer différents menus pour trouver les informations recherchées.
  • Les icônes graphiques sur l'affichage permettent à tous les utilisateurs de faire fonctionner le système rapidement et en toute simplicité.
  • Les informations détaillées affichées à l'écran (qualité de l'eau, statut du système, niveau de la cuve, mode de fonctionnement, volume distribué) permettent de toujours fournir la qualité d'eau attendue.
  • Il existe trois modes de distribution de l'eau ultra pure :
  • le débit variable (8 différents niveaux de débit ajustables grâce à la molette de distribution : d'un véritable goutte-à-goutte à 0,05 l/min au plein débit allant jusqu'à 2 l/min).
  • La distribution d'eau volumétrique délivre automatiquement un volume d'eau spécifique, de 20 ml à 100 l (par incréments de 1 ml).
  • La distribution d'eau assistée permet de distribuer automatiquement un volume présélectionné et de distribuer les derniers millilitres au goutte-à-goutte, permettant ainsi à l'utilisateur d'arrêter le débit manuellement une fois le trait de jauge atteint.
  • Le distributeur d'eau dispose de plus de 1 500 positions (jusqu'à 30 positions horizontales crantées, sur 360° et 54 positions verticales crantées). Le distributeur étant bien adapté à la taille et à la forme de tous les contenants utilisés en laboratoire, les activités quotidiennes s'en trouvent simplifiées.
  • Le dispositif peut être installé sur une extension horizontale murale articulée, permettant de maximiser l'espace sur les paillasses.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.