ZMQSFTSA1
Pédale de commande
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
Synonyme(s) :
Pédale de commande pour Milli-Q®
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
E-POD®
Q-POD®
L du câble
3 m
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- La solution idéale pour obtenir de l'eau purifiée en gardant les mains libres
- Respect des protocoles sanitaires de laboratoire : distribution d'eau sans contact avec le système
- Déclenchement de la production d'eau purifiée au point de distribution par une simple pression de la pédale grâce au mode de distribution volumétrique ; arrêt automatique de la distribution une fois le volume prédéfini atteint
- Gain de temps pour la distribution répétée d'un même volume
- Câble de 5 m offrant une grande marge de manœuvre pour le positionnement de la pédale, selon les contraintes de conception de votre laboratoire