ZSQ200U0T0
Système de purification Milli-Q® SQ 200
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® SQ 2Series
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
Prof. × Prof. du système
22 cm (8.7 in.)
Poids
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impuretés
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK™ Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
Entrée
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
Sortie
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 200 distribue de l'eau ultra pure (Type 1) issue d'une cuve SQ Switch de 3,5 l remplie d'eau pure produite par osmose inverse (OI). Le combiné distributeur souple d'utilisation distribue de l'eau ultra pure et peut être utilisé de manière simple et intuitive par n'importe quel utilisateur. Le module de distribution doit être associé à une station de production d'eau osmosée de la famille Milli-Q® SQ 2Series pour recharger sa cuve mobile SQ Switch. Grâce à la cuve mobile SQ Switch, le système d'eau s'adapte à votre laboratoire, quelle que soit sa configuration : l'unité de production d'eau osmosée est placée à proximité d'une source d'eau potable et il est possible de positionner un nombre illimité de modules de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 à n'importe quel endroit du laboratoire ou du bâtiment équipé d'une prise électrique. Cela offre une souplesse d'installation, installation qui peut être facilement adaptée et dimensionnée en fonction des besoins changeants du laboratoire. Ce module de distribution Milli-Q® SQ 200 permet d'installer ou d'agrandir cinq des six configurations prédéfinies de la gamme Milli-Q® SQ : Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C et Milli-Q® SQ 240CV. Ces configurations confèrent aux utilisateurs une autonomie totale et s'adaptent facilement aux besoins changeants des laboratoires.
Caractéristiques et avantages
- Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit variant de 1,6 l/min au goutte à goutte.
- La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩ·cm, est indiquée par un voyant LED coloré et le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
- Cette unité autonome fournit de l'eau ultra pure fraîchement distribuée à n'importe quel endroit équipé d'une prise électrique grâce à la cuve mobile SQ Switch.
- La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
- Lorsque la capacité de purification de la cartouche est épuisée, le remplacement ultra facile de cette dernière grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
- La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
- La cartouche et le filtre final SQPAK™
- La cuve SQ Switch de 3,5 l
- La vanne gravitaire SQ ou le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
- La station de production d'eau osmosée obligatoire pour recharger la cuve SQ Switch de 3,5 l (systèmes de purification Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL)
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Applications : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : purification de l'eau
- Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de grade stérilisant. Reportez-vous à la section correspondante du mode d'emploi du système.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
consumable
À utiliser avec
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.