Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure Milli-Q® EQ 7000
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Entrée CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® EQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
Résistivité
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Hauteur du système
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb (Product Water)
Entrée
feed water nature pure water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Description générale
Le système de purification d'eau Milli-Q® EQ 7000 fournit jusqu'à 300 litres d'eau ultra pure par jour à la demande à partir d'eau purifiée, notamment de l'eau d'un système d'eau pure Milli-Q® IX (p. ex. ZIX7003T0C) stockée dans une cuve de stockage Milli-Q® (p. ex. TANKA050) ou fournie par une boucle sous pression alimentée par un système d'eau pure centralisé tel qu'un système Milli-Q® HX (p. ex. ZLXL51040).
Le système est pourvu de fonctionnalités intelligentes et d'innovations technologiques qui facilitent son utilisation et réduisent son empreinte environnementale par rapport au système Milli-Q® Reference de la génération précédente.
Le système de purification fonctionne avec :
  • une interface à grand écran tactile de 7 pouces (environ 18 cm) qui permet un contrôle intuitif du système, un accès rapide aux données et une surveillance de la qualité en un coup d'œil.
  • Le distributeur ergonomique Q-POD® qui offre 3 débits, dispose de voyants 'Vérifier & Distribuer' et permet un polissage final adapté aux besoins spécifiques de l'application.
Application
Ce système d'eau ultra pure Milli-Q® de haute qualité est souple d'utilisation, intuitif et fiable. L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles, notamment la HPLC, l'UHPLC, l'IC et d'autres types de chromatographie, ainsi que pour des techniques d'analyse élémentaire telles que la SAA et l'ICP-MS.
Elle est également recommandée pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie et des méthodes de détection innovantes.
Caractéristiques et avantages
  • Fournit de l'eau ultra pure à partir d'une source d'eau pure.
  • Les cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® éliminent de l'eau pure les ions, même à l'état de traces.
  • Le distributeur Q-POD® offre une souplesse de distribution à 3 débits réglables manuellement (< 2 l/min).
  • Les voyants 'Vérifier & Distribuer' sur le bras du distributeur Q-POD® garantissent la disponibilité du système et une distribution optimale.
  • Distribution volumétrique sur simple pression d'une touche, de 100 ml à 25 l, par incréments de 100 ml.
  • Fournit une eau ultra pure à faible teneur en carbone organique total (COT = 5 ppb) en toutes circonstances.
  • Un écran tactile IHM convivial et intuitif simplifie l'utilisation du système et l'accès aux données.
  • La surveillance de la qualité en un coup d'œil donne des informations essentielles sur la qualité de l'eau (résistivité, température, indication du COT et l'état de la circulation de l'eau) sur l'interface à écran tactile.
  • L'indicateur de COT en ligne mesure le COT au point d'utilisation. La mesure apparaît sur l'écran 90 secondes après chaque distribution.
  • Les étiquettes e-Sure présentes sur tous les consommables du système, notamment les Application-POD-Paks permettent une traçabilité complète des données.
  • Options d'installation modulables pour un gain de place : sur la paillasse, sous la paillasse, ou au mur.
  • Une option pratique de pédale de distribution en mode "mains libres" diminue le risque de contamination.
  • Le mode "Fermeture de laboratoire" réduit la consommation d'eau et d'énergie lorsque le système n'est pas utilisé pendant de longues durées.
  • Entretien simple et sans souci : les alertes automatiques avertissent lorsqu'il faut remplacer la cartouche.
  • Produit fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
  • Choisissez parmi un large éventail de services, y compris les services numériques MyMilli-Q qui vous feront gagner du temps.
Composants
  • Une box spécifique du pays, contenant le manuel d'utilisation dans la langue locale et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local, doit être commandée en plus de cette référence.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence inclut l'unité de purification de l'eau et l'écran tactile IHM.
  • Cette référence ne comprend pas le distributeur d'eau ultra pure Q-POD®, les consommables, les accessoires et autres services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Informations légales
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Afficher tout
Contenu apparenté
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Dans quelle mesure la qualité de votre eau de laboratoire est-elle constante ? Des variations de la qualité de l'eau purifiée peuvent avoir une incidence sur les analyses pratiquées par le laboratoire et sur l'efficacité globale de son fonctionnement. Découvrez comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® donnent confiance dans la constance.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.