Documents
ZFA10UVA1
Milli-Q
Lampe UV ech2o®
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
Synonyme(s) :
Lampe UV ech2o® pour analyseur de COT A10®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
ech2o®
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Cette lampe UV ech2o® est une lampe de rechange pour l'analyseur de C.O.T. A10®, dans les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. Elle photo-oxyde les composés organiques présents à l'état de traces dans l'eau ultra pure, dans le cadre du contrôle du carbone organique total (C.O.T.).
Application
Cette lampe de photo-oxydation UV est une pièce importante des analyseurs de C.O.T. A10®.
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour l'analyseur de C.O.T. A10® dans les systèmes Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
  • Action photo-oxydative
  • Lampe UV sans mercure de 172 nm
Informations légales
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany