Principaux documents
ZWATSENA1
Milli-Q
détecteur de fuite d'eau
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
1 KIT
233,00 €
233,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
233,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
233,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Entrée CA/CC
120 V, 60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
  • Le détecteur de fuite d'eau est un accessoire de sécurité qui détecte la présence d'un excès d'eau sur le sol et coupe automatiquement l'alimentation en eau en provenance du système ou du réseau principal.
  • Il est généralement placé au sol ou sur une paillasse, à l'endroit le plus pratique pour le laboratoire.
  • La longueur du câble permet de raccorder le détecteur au système de purification d'eau jusqu'à une distance de 4 m.
Application
Ce détecteur de fuite d'eau, accessoire pour les systèmes de purification d'eau des séries Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ, évite les dégâts des eaux au sein du laboratoire, dans le cas peu probable d'une fuite.
Caractéristiques et avantages
  • Réduit fortement le risque d'inondation.
  • Protège les instruments de laboratoire et les environs contre les dégâts des eaux.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.