Principaux documents
WX0004
Supelco
Eau
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41104213
Qualité:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
general analytical
pb:
100 °C (lit.)
Pression de vapeur:
23 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Eau, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤5 ppb Total purgeable organics
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
general analytical
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
WX0004P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Expiration Dated
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 12 months from mfg dateColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)100ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorNoneRefractive index (at 20°C)Specific conductance2µmho/cm maxTotal purgeable organics5ppb maxUV Abs. at 190 nm0.010AU maxUV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 220 nm0.010AU maxUV Abs. at 230 nm0.010AU maxUV Abs. at 240 nm0.010AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Eau for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Eau
Eau sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Eau
Articles
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.