AX0142
Acétonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
Acétonitrile, gradient grade OmniSolv®
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤20 ppm Propionitrile
≤8.0 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
Absorption UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare mobile phase for LC/MS analysis of bioactive components in Graviola leaf extracts.
- In Reversed-phase HPLC.
- A solvent in chemical synthesis
- A solvent for sample preparation, including extraction, dilution, and dissolution of compounds prior to analysis.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Articles
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.