Principaux documents
H10401
Sigma-Aldrich
Hexamethyleneimine
99%
Synonyme(s) :
1-Azacycloheptane, Azepane, HMI, Perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine, Homopiperidine
25 ML
28,50 €
100 ML
47,40 €
500 ML
54,60 €
28,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
28,50 €
100 ML
47,40 €
500 ML
54,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Beilstein:
1084
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
99%
28,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
138 °C/749 mmHg (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
Clé InChI
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexamethyleneimine (HMI) can be used in the preparation of:
  • zeolitic catalysts such as MCM-22 and MCM-49[1][2][3]
  • SAPO-35, a molecular sieve[4][5]
  • various microporous aluminosilicates and titanosilicates[6][7][8]
  • organic-inorganic hybrid pervoskite[9]
It can also been used in the total synthesis of various natural products and bioactive molecules such as (−)-balanol, indole estrogens, derivatives of daunorubicin and (+)-cetiedil.[10][11][12][13]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Design, synthesis, and preclinical characterization of novel, highly selective indole estrogens.
Miller CP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(11), 1654-1657 (2001)
Zeolite MCM-49: a three-dimensional MCM-22 analogue synthesized by in situ crystallization.
Lawton SL, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(9), 3788-3798 (1996)
Synthesis of zeolite MCM-22 under rotating and static conditions. Microporous and mesoporous materials.
Guray I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 31(3), 241-251 (1999)
A novel titanosilicate with MWW structure. I. Hydrothermal synthesis, elimination of extra framework titanium, and characterizations.
Wu P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 2897-2905 (2001)
Direct Dual?Template Synthesis of MWW Zeolite Monolayers.
Margarit VJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 127(46), 13928-13932 (2015)