281069
Azetidine
98%
Synonyme(s) :
Trimethylene imine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
61-62 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CNC1
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
Clé InChI
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- a high yielding palladium-catalyzed cross-coupling raection with aryl bromides
- Ullmann type coupling reaction with iodonitroflourenes
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles