Principaux documents
FX0410
Supelco
Formaldehyde Solution
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2O
Poids moléculaire :
30.03
Code UNSPSC :
12352501
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Forme
liquid
Contient
10% Methanol as stabilizer
Concentration
36.5-38.0%
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.006 meq/g Titrable acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 60 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Contains 10% methanol as a stabilizer
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay: 36.5-38.0%
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Titrable acid: 0.006meq/g max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)