1.04002
Formaldéhyde en solution
37%, EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Produits recommandés
Description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C (Formaldehyde)
Limite d'explosivité
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Concentration
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
93-96 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Liaison
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup