8.18708
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Synonyme(s) :
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Formaldehyde solution 37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C (Formaldehyde)
Limite d'explosivité
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Concentration
36.5-38.0% (acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
93-96 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
histology
Température de stockage
15-25°C
Application
- Lymph node harvesting in colon cancer: The practical application of Formaldehyde solution 37% in lymph node harvesting after laparoscopic surgery for colon cancer showcases its role in improving diagnostic accuracy and treatment outcomes (Nguyen et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Density (20 °C): 1.084 - 1.090 g/ml
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)