Principaux documents
P6148
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
reagent grade, crystalline
Synonyme(s) :
Polyoxymethylene
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2O)nH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03 (as monomer)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité:
reagent grade
Pression de vapeur:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
73 %
Pf
120-170 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Paraformaldehyde is a cross-linking fixative. It is changed to formaldehyde by heating and by adding small amount of sodium hydroxide.
Application
Paraformaldehyde is recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Paraformaldehyde has been used for fixing of cells and tissue sections during staining procedures.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Molecular Plant Biology: A Practical Approach (2002)
The development of 3-D, in vitro, endothelial culture models for the study of coronary artery disease.
Farcas MA et al.
BioMedical Engineering OnLine, 8, 30-30 (2009)
Proliferation of bone marrow-derived cells contributes to regeneration after folic acid-induced acute tubular injury.
Fang TC, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16, 1723-1723 (2005)
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Ying Wang et al.
PloS one, 12(7), e0180731-e0180731 (2017-07-08)
Mutations in the immunoglobulin superfamily, member 1 gene (IGSF1/Igsf1) cause an X-linked form of central hypothyroidism. The canonical form of IGSF1 is a transmembrane glycoprotein with 12 immunoglobulin (Ig) loops. The protein is co-translationally cleaved into two sub-domains. The carboxyl-terminal
Articles
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocoles
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.