Principaux documents
47083-U
Supelco
Formaldéhyde solution
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Synonyme(s) :
Formol
1 ML
54,70 €
54,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
54,70 €
About This Item
Formule linéaire :
HCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03
Beilstein:
1209228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
54,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
~37% water in methanol as stabilizer
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
~37 wt. % in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
133.0 °F
Point d'éclair (°C)
56.11 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients
Richard Brad Jones et al.
PLoS pathogens, 10(8), e1004287-e1004287 (2014-08-15)
Resting memory CD4+ T-cells harboring latent HIV proviruses represent a critical barrier to viral eradication. Histone deacetylase inhibitors (HDACis), such as suberanilohydroxamic acid (SAHA), romidepsin, and panobinostat have been shown to induce HIV expression in these resting cells. Recently, it
Stephanie Belloc et al.
Fertility and sterility, 101(6), 1588-1593 (2014-04-03)
To evaluate sperm DNA fragmentation in normozoospermic male partners of couples undergoing infertility evaluation. Retrospective cohort study. Clinical andrology laboratory. A total of 1,974 consecutive normozoospermic men selected from a larger cohort of 4,345 consecutive, nonazoospermic men presenting for infertility
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Are there any other compounds in Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, except formaldehyde and water?
    1 answer
    1. Cat# 47083-U is a saturated solution of formaldehyde, water, and typically another agent, most commonly methanol. In its typical form, formalin is 37% formaldehyde by weight, 6-13% methanol, and the remainder water.
      Helpful?
  5. Why does Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, contain methanol?
    1 answer
    1. A small percentage of methanol is added to limit the extent of polymerization of the formaldehyde.
      Helpful?
  6. What is the difference between formalin and formaldehyde?
    1 answer
    1. Formaldehyde is a gas that is readily soluble in water. Formalin is the common name for a solution made of 37% formaldehyde, 6-13% methanol, and water. The terms are not interchangeable.