Documents
HT501128
Sigma-Aldrich
Solution de formol, tamponnée à pH neutre (10 %)
histological tissue fixative
Synonyme(s) :
Formaldéhyde, Méthanal
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Source biologique
synthetic
Concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Couleur
colorless
pH
6.90-7.10
Densité
1.080 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le formol tamponné neutre (NBF) à 10 % est le fixateur le plus utilisé dans le monde pour la microscopie optique. C'est un fixateur plutôt doux. Adapté aux laboratoires à haut débit, le NBF à 10 % nécessite un temps de fixation relativement court ; il peut cependant être utilisé pour la conservation de tissus à long terme. La fixation au formol s'effectuerait entre les aldéhydes et les protéines, créant un gel qui maintiendrait les constituants cellulaires dans leurs relations in vivo. Un tissu correctement fixé doit être capable de résister à des étapes de traitement ou de coloration histologique ultérieures.
Application
Le formol en solution à 10 % tamponnée à pH neutre a été utilisé dans des colorations à l'huile rouge O pour la différenciation de fibroblastes embryonnaires de souris et de préadipocytes 3T3-L1 en adipocytes. Il a été utilisé pour l'analyse histologique d'œil de lapin et d'intestin de rat diabétique.
Le formol en solution à 10 % tamponnée à pH neutre est un fixateur histologique universel couramment utilisé pour fixer les tissus.
Il s'agit d'un fixateur histologique universel d'usage courant.
Forme physique
Solution tamponnée à pH neutre.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jonathan C J Wei et al.
Scientific reports, 7(1), 15885-15885 (2017-11-23)
Emerging micro-scale medical devices are showing promise, whether in delivering drugs or extracting diagnostic biomarkers from skin. In progressing these devices through animal models towards clinical products, understanding the mechanical properties and skin tissue structure with which they interact will
Effects of the marine microalgae Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata in diabetic rats
Nu?o K, et al.
Journal of functional foods, 5(1) (2013)
Recapitulating spatiotemporal tumor heterogeneity in vitro through engineered breast cancer microtissues.
Mazio c, et al.
Acta Biomaterialia, 73, 236-249 (2018)
Comparison of partially and fully chemically-modified siRNA in conjugate-mediated delivery in vivo.
Hassler M R, et al.
Nucleic Acids Research, 46(5), 2185-2196 (2018)
A S Byrd et al.
Scientific reports, 9(1), 12207-12207 (2019-08-23)
Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory disorder characterized by painful nodules, sinus tracts, and scars occurring predominantly in intertriginous regions. The prevalence of HS is currently 0.053-4%, with a predominance in African-American women and has been linked to low
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.